Learn More
3-Pentanol, 98 ≥ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352346
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352346 100 g 100 Gramm
11342346 25 g 25 Gramm
11362346 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06065.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Pentanol is widely used as a flavoring agent. It is biogenic oxygenated volatile organic compound (BOVOC) and is used as a reagent in the synthesis of pure bromopentanes for infrared standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Pentanol wird häufig als Aromastoff verwendet. Biogene oxygenierte flüchtige organische Verbindung (BOVOC), die als Reagenz bei der Synthese reiner Brompentane für Infrarotstandards verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-02-1
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004574
InChI-Schlüssel AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC-Name Pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanol
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 0.817
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.41
Menge 100 g
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1730964
Merck Index 14,7120
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥98%