Learn More
3-Pentinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pentynoic Acid |
| CAS | 36781-65-4 |
| Summenformel | C5 H6 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Pentynoic acid, Pent-3-ynoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC#CCC(=O)O |
| IUPAC-Name | Pent-3-insäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.1 |
| Formelmasse | 98.037 |