Learn More
3-Pentinsäure, TRC
Artikelnummer. 30418902
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30418902 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30418902 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2848501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Pentynoic Acid
CAS 36781-65-4
Summenformel C5 H6 O2
Menge 1 g
Synonym 3-Pentynoic acid, Pent-3-ynoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC#CCC(=O)O
IUPAC-Name Pent-3-insäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Formelmasse 98.037