Learn More
3-Phenoxybenzoylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175902
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
3586-15-0
C13H9ClO2
232.663
MFCD03424712
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
2760341
3-Phenoxybenzoylchlorid
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
3586-15-0
C13H9ClO2
232.663
MFCD03424712
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
2760341
3-Phenoxybenzoylchlorid
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzoyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 232.67
Reinheit (%) 97%