Learn More
3-(Phenoxymethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021534
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
31719-75-2
C14H12O3
228.247
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
3729884
3-(Phenoxymethyl)-Benzoesäure
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
31719-75-2
C14H12O3
228.247
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
3729884
3-(Phenoxymethyl)-Benzoesäure
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 97%