Learn More
3-Phenoxythiophen-2-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079341
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10079341 1 g 1 Gramm
10066464 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10079341 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05428DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 132706-25-3
Summenformel C11H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.24
MDL-Nummer MFCD00178748
InChI-Schlüssel QHJDRZXMSDASSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde,3-phenoxy, 3-phenoxythiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1c0te, 3-phenoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-phenoxythiophen-2-carboxaldehyde, 3-phenoxy-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 2778987
IUPAC-Name 3-Phenoxythiophen-2-carbaldehyd
SMILES O=CC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 97%