Learn More
3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, TRC
Artikelnummer. 30420362
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420362 10 mg
30428692 100 mg
30427584 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32234310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 802052-63-7
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.19
IUPAC-Name 3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1[nH]ccc1c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO2/c13-11(14)10-9(6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12H,(H,13,14)
Formelmasse 187.0633