Learn More
3-Phenyl-3-(trifluormethyl)-diaziridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-diaziridine |
| CAS | 40618-96-0 |
| Summenformel | C8H7F3N2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3-(Trifluoromethyl)-3-phenyldiaziridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7F3N2/c9-8(10,11)7(12-13-7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12-13H |
| SMILES | FC(F)(F)C1(NN1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 3-Phenyl-3-(trifluormethyl)diaziridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.15 |
| Formelmasse | 188.0561 |