Learn More
3-Phenyl-5-Piperazin-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700282
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
306935-14-8
C12H14N4S
246.332
MFCD00115115
UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
2777760
3-Phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazol
C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
306935-14-8
C12H14N4S
246.332
MFCD00115115
UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
2777760
3-Phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazol
C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formelmasse 246.34
Reinheit (%) 97%