Learn More
3-Phenylcinnolin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700285
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10604-21-4
C15H10N2O2
250.257
MFCD00219795
UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
5709072
3-Phenylchinolin-4-Carbonsäure
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
10604-21-4
C15H10N2O2
250.257
MFCD00219795
UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
5709072
3-Phenylchinolin-4-Carbonsäure
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 97%