missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Phenylphthalide, 99%

39.70 € - 140.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS. 5411-12-1
Summenformel C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD00023099
InChI Key UQGMJZQVDNZRKT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-benzoyl-3-phenyloxirane, chalcone oxide, 1,3-diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, chalcone epoxide, trans-chalcone oxide, phenyl 3-phenyloxiran-2-yl methanone, ccris 2214, trans-phenyl 3-phenyloxiranyl methanone, methanone, phenyl 3-phenyloxiranyl, phenyl 3-phenyl-2-oxiranyl methanone
PubChem CID 92219
IUPAC Name phenyl-(3-phenyloxiran-2-yl)methanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
11352917 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
L16181.06
5g 39.70 €
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11362917 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
L16181.14
25g 140.00 €
25 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 01-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

5411-12-1
224.26
UQGMJZQVDNZRKT-UHFFFAOYNA-N
92219
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C(=O)C3=CC=CC=C3
C15H12O2
MFCD00023099
2-benzoyl-3-phenyloxirane, chalcone oxide, 1,3-diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, chalcone epoxide, trans-chalcone oxide, phenyl 3-phenyloxiran-2-yl methanone, ccris 2214, trans-phenyl 3-phenyloxiranyl methanone, methanone, phenyl 3-phenyloxiranyl, phenyl 3-phenyl-2-oxiranyl methanone
phenyl-(3-phenyloxiran-2-yl)methanone

Spezifikation

3-Phenylphthalide
5g
C15H12O2
159678
UQGMJZQVDNZRKT-UHFFFAOYNA-N
phenyl-(3-phenyloxiran-2-yl)methanone
92219
99%
116°C to 118°C
5411-12-1
MFCD00023099
2-benzoyl-3-phenyloxirane, chalcone oxide, 1,3-diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, chalcone epoxide, trans-chalcone oxide, phenyl 3-phenyloxiran-2-yl methanone, ccris 2214, trans-phenyl 3-phenyloxiranyl methanone, methanone, phenyl 3-phenyloxiranyl, phenyl 3-phenyl-2-oxiranyl methanone
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C(=O)C3=CC=CC=C3
224.26
210.23