Learn More
3-Phenylpropionaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690456
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
104-53-0
C9H10O
134.18
MFCD00007021
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
7707
3-Penylpropanal
C1=CC=C(C=C1)CCC=O
104-53-0
C9H10O
134.18
MFCD00007021
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
7707
3-Penylpropanal
C1=CC=C(C=C1)CCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -42°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2CHO
Brechungsindex 1.5200 to 1.525
Menge 5 g
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viskosität 2.3 mPa.s (25°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.