Learn More
(3-Phenylpropyl)carbaminsäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 185910-72-9 |
| Summenformel | C12H17NO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ethyl N-(3-Phenylpropyl)carbamate, N-(3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)13-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCOC(=O)NCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | ethyl-N-(3-phenylpropyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.27 |
| Formelmasse | 207.1259 |