Learn More
(3-Phenylpropyl)carbaminsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30426996
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30426996 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30426996 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP336255250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester
CAS 185910-72-9
Summenformel C12H17NO2
Menge 250 mg
Synonym Ethyl N-(3-Phenylpropyl)carbamate, N-(3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)13-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCOC(=O)NCCCc1ccccc1
IUPAC-Name ethyl-N-(3-phenylpropyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Formelmasse 207.1259