missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Phenylpropyl)carbaminsäureethylester, TRC

Artikelnummer. 30427583
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427583 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427583 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3362551G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester
CAS 185910-72-9
Summenformel C12H17NO2
Menge 1 g
Synonym Ethyl N-(3-Phenylpropyl)carbamate, N-(3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)13-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCOC(=O)NCCCc1ccccc1
IUPAC-Name ethyl-N-(3-phenylpropyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Formelmasse 207.1259
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.