Learn More
3-Phenylpropylisocyanat, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077672
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68664-23-3
C10H11NO
161.21
WPABAKMRZCBXTO-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpropyl isocyanate, 3-phenylpropylisocyanate, 3-isocyanatopropyl benzene, phenylpropylisocyanate, acmc-20amyq, 3-isocyanatopropyl-benzene, 1-3-isocyanatopropyl benzene, 3-isocyanato-propyl-benzene, benzene, 3-isocyanatopropyl
3427666
3-Isocyanatopropylbenzol
C1=CC=C(C=C1)CCCN=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68664-23-3
C10H11NO
161.21
WPABAKMRZCBXTO-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpropyl isocyanate, 3-phenylpropylisocyanate, 3-isocyanatopropyl benzene, phenylpropylisocyanate, acmc-20amyq, 3-isocyanatopropyl-benzene, 1-3-isocyanatopropyl benzene, 3-isocyanato-propyl-benzene, benzene, 3-isocyanatopropyl
3427666
3-Isocyanatopropylbenzol
C1=CC=C(C=C1)CCCN=C=O
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropyl isocyanate
Siedepunkt 115.0°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenylpropyl isocyanate, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.