Learn More
3-Phenylpropyne, TRC
Artikelnummer. 30418711
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418711 2.5 g 2.50 Gramm
30426411 10 g 10 Gramm
30422786 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3362902.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10147-11-2
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Synonym 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
IUPAC-Name prop-2-ynylbenzene
SMILES C#CCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropyne
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Formelmasse 116.0626