missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Picolin-N-Oxid 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Picoline-N-oxide |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 38°C to 40°C |
Farbe | Braun bis Gelb |
Siedepunkt | 150°C (15.0 mmHg) |
Flammpunkt | 143°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Picoline-N-oxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'