Learn More
3-Piperidinemethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336866
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336866 5 g 5 Gramm
11346866 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04264.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4606-65-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4606-65-9
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00005997
InChI-Schlüssel VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
PubChem CID 107308
IUPAC-Name Piperidin-3-ylmethanol
SMILES C1CC(CNC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinemethanol
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Dichte 1.025
Siedepunkt 236°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 103058
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 96%