Learn More
3-(Piperidinomethyl)-benzaldehyd, ≥ 97 %, Maybridge
Marke:  Thermo Scientific Maybridge CC45204DA
Weitere Details : CAS : 471930-01-5 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10027852
  • 78.40 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
471930-01-5
203.285
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
7164643
C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
C13H17NO
MFCD07782418
3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
3-(Piperidin-1-ylmethyl)-Benzaldehyd
Spezifikation
3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD07782418
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
3-(Piperidin-1-ylmethyl)-Benzaldehyd
7164643
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
471930-01-5
100.0
C13H17NO
3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
203.285
203.28
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate