Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-Schraubkappe, GL 45, mit 2 oder 3 GL 14 Anschlüssen, PP
75.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Beschreibung:
Schraubverbindungskappe GL 45, PP, 2 Anschlüsse GL 14
Schraubverbindungskappe GL 45, PP, 3 Anschlüsse GL 14
Beschreibung
Flexibles modulares GL 45-Verbindungskappensystem für starre oder halbstarre Schläuche mit vier verschiedenen Durchmessern (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 6,0 mm). Die Kappen sind mit zwei oder drei GL 14-Gewindeanschlüssen erhältlich. Die unterschiedlich großen Einsätze bilden eine dichte Versiegelung um den Durchgangsschlauch. Steriler Druckausgleich mithilfe von 0,2 Mikron-Spritzenfiltern möglich. Unbenutzte Anschlüsse können mit einem roten GL 14-Schraubverschluss abgedichtet werden.
- Starre oder halbstarre Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern können mit einer blauen GL 14-Kappe mit offenem Deckel und einem der Einsätze aufgenommen werden.
- Erhältlich mit 2 oder 3 Gewindeauslässen (Anschlüsse).
- Durch Austausch der GL 14-Einsätze können verschiedene Schlauchdurchmesser verwendet werden.
- Durch Anwendung von positivem oder negativem Druck kann Flüssigkeit über den Schraubverschluss aus der Flasche oder in die Flasche gepumpt werden.
- Vollständig kompatibel mit allen GL 45-Gewinden und daher äußerst vielseitig.
- 1129751 ist auch vollständig kompatibel mit allen GLS 80-Gewinden und daher äußerst vielseitig.
Geeignetes Zubehör:
- 1129814
- 1129815
- 1129816
- 1129817
- 1129818
- 1156292
- 1137799
- 1129819
Spezifikation
Beschreibung | Schraubverbindungskappe GL 45, PP, 3 Anschlüsse GL 14 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfer; Beschickung von Lösungsmitteln an HPLC-Anlagen; Bereitstellung von Reagenzien für Geräte; Versorgung von Instrumenten mit Reagenzien; Versorgung des Bioreaktors |
Material | PP, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone |
Menge | 2/Karton |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |