missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Pyrid-2-ylbenzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3176021
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
85553-53-3
C12H9NO
183.21
MFCD02684103
SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
3710039
3-Pyridin-2-ylbenzaldehyd
C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
85553-53-3
C12H9NO
183.21
MFCD02684103
SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
3710039
3-Pyridin-2-ylbenzaldehyd
C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 3-Pyrid-2-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'