Learn More
3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522478
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
137386-78-8
C12H9NO2
199.209
MFCD03840110
YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
2735363
3-Pyridin-2-yloxybenzaldehyd
C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
137386-78-8
C12H9NO2
199.209
MFCD03840110
YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
2735363
3-Pyridin-2-yloxybenzaldehyd
C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%