Learn More
3-Pyridinacrylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyridineacrylic Acid |
| CAS | 1126-74-5 |
| Summenformel | C8H7NO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-(3-Pyridyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(3'-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(Pyridin-3-yl)acrylic Acid, Pyridyl-3-acrylic Acid, beta-(3-Pyridyl)-acrylic Acid, ω-(3-Pyridyl)acrylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccnc1 |
| IUPAC-Name | (E)-3-Pyridin-3-ylprop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.15 |
| Formelmasse | 149.0477 |