Learn More
3-Pyridinacrylsäure, TRC
Artikelnummer. 30425447
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30425447 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30425447 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP99128550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Pyridineacrylic Acid
CAS 1126-74-5
Summenformel C8H7NO2
Menge 50 mg
Synonym 3-(3-Pyridyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(3'-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(Pyridin-3-yl)acrylic Acid, Pyridyl-3-acrylic Acid, beta-(3-Pyridyl)-acrylic Acid, ω-(3-Pyridyl)acrylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1cccnc1
IUPAC-Name (E)-3-Pyridin-3-ylprop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Formelmasse 149.0477