missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Pyridylessigsäure-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779531
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6419-36-9
C7H7NO2·ClH
173.6
MFCD00012819
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
2723724
2-Pyridin-3-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6419-36-9
C7H7NO2·ClH
173.6
MFCD00012819
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
2723724
2-Pyridin-3-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 161°C
Farbe Beige oder weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2OOH·HCl
Menge 2.5 g
Merck Index 10, 4635
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'