Learn More
3-Pyridylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4112090
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
6443-85-2
C7H6N2
118.14
MFCD00006406
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
3-pyridineacetonitrile, 3-pyridylacetonitrile, 2-pyridin-3-yl acetonitrile, pyridine-3-acetonitrile, 3-cyanomethylpyridine, 3-cyanomethyl pyridine, pyridin-3-ylacetonitrile, 2-3-pyridyl ethanenitrile, pyridin-3-yl-acetonitrile, 3-pyridyl acetonitrile
80923
2-(pyridin-3-yl)acetonitrile
N#CCC1=CC=CN=C1
6443-85-2
C7H6N2
118.14
MFCD00006406
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
3-pyridineacetonitrile, 3-pyridylacetonitrile, 2-pyridin-3-yl acetonitrile, pyridine-3-acetonitrile, 3-cyanomethylpyridine, 3-cyanomethyl pyridine, pyridin-3-ylacetonitrile, 2-3-pyridyl ethanenitrile, pyridin-3-yl-acetonitrile, 3-pyridyl acetonitrile
80923
2-(pyridin-3-yl)acetonitrile
N#CCC1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Pyridylacetonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 105°C to 108°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2C∽N
Brechungsindex 1.5289
Menge 1 g
Relative Dichte 1.1
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pyridylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.