Learn More
3-Pyrimidin-2-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541168
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
69491-56-1
C10H9N3
171.203
MFCD09702385
GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
12456169
3-Pyrimidin-2-ylanilin
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
69491-56-1
C10H9N3
171.203
MFCD09702385
GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
12456169
3-Pyrimidin-2-ylanilin
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%