Learn More
3-Pyrimidin-5-ylanilin, ≥97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC41714DE
Weitere Details : CAS : 69491-59-4 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10011844
  • 258.90 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
04-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
69491-59-4
171.203
DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
7162049
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
C10H9N3
MFCD06802522
3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
3-Pyrimidin-5-ylanilin
Spezifikation
3-Pyrimidin-5-ylaniline
69491-59-4
100.0
C10H9N3
3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
171.203
171.2
5g
96.5
97%
MFCD06802522
DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
3-Pyrimidin-5-ylanilin
7162049
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation