Learn More
3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525953
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10525953 250 mg 250 Milligramm
10600335 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41704CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 640769-70-6
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.198
MDL-Nummer MFCD05864833
InChI-Schlüssel RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187249
IUPAC-Name 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%