missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd |
Formelmasse | 175.23 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'