Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl |
Formelmasse | 191.23 |
Reinheit (%) | 97% |