Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-benzoesäure Hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 241.72 |
Reinheit (%) | 90% |