Learn More
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 177.25 |
Reinheit (%) | 97% |