Learn More
3-Chinuclidinon Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2716119
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1193-65-3
C7H11NO·HCl
161.63
MFCD00137391
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
102019
1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid
C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1193-65-3
C7H11NO·HCl
161.63
MFCD00137391
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
102019
1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid
C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinone hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (100°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 161.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.