Learn More
3(S)-Oxidosqualen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3(S)-Oxidosqualene |
| CAS | 54910-48-4 |
| Summenformel | C32 H54 O3 Si |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | [S-(all-E)]-2,2-Dimethyl-3-(3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaenyl)oxirane, (3S)-2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaenyl]oxirane, (3S)-2,3-Epoxysqualene, (3S)-2,3-Oxidosqualene, (3S)-Squalene-2,3-epoxide, (S)-2,3-Oxidosqualene, (S)-Squalene 2,3-epoxide, 2,3(S)-Oxidosqualene, Squalene 2,3(S)-oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C32H54O3Si/c1-23-15-18-27(35-36(8,9)31(3,4)5)22-26(23)17-16-25-13-11-21-32(6)28(19-20-29(25)32)24(2)12-10-14-30(33)34-7/h16-17,24,27-29H,1,10-15,18-22H2,2-9H3/b25-16+,26-17-/t24-,27+,28-,29+,32+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCC[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](CCC3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-Name | Methyl-(5S)-5-[(1S,3aR,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5R)-5-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylidencyclohexyliden]ethyliden]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]hexanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 514.8549 |
| Formelmasse | 514.3842 |