missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazole, TRC

Artikelnummer. 30411764
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411764 500 mg -
30411891 50 mg -
30422759 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30411764 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS884030500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36411-52-6
Summenformel C9H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.19
IUPAC-Name 2-hydroxy-N-(1,2λ^{4},4-triazacyclopenta-1,3-dien-3-yl)benzamide
SMILES Oc1ccccc1C(=O)NC2=NCN=[NH]2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazole
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N4O2/c14-7-4-2-1-3-6(7)8(15)12-9-10-5-11-13-9/h1-4,13-14H,5H2,(H,10,12,15)
Formelmasse 205.0726
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.