Learn More
Masterflex™ PharMed BPT-Schlauch mit 3 Stoppern
Artikelnummer. 11735718
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.89 mm
1,3 mm
1.52 mm
2,29 mm
2.79 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11735718 2,29 mm 12 Stück
11715778 0,25 mm 12 Stück
11790677 1.52 mm 12 Stück
11785688 0.89 mm 12 Stück
11705778 1,3 mm 12 Stück
11735778 2.79 mm 12 Stück
6 options
Artikelnummer. 11735718
Marke: Masterflex™ 9571444
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™PharMed BPT-Schläuche mit 3 Stoppern sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spécification
Farbcode Violett/Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) 2,29 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Zur Verwendung mit Für ISMATEC-Pumpsystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für praktisch alle Pumpenanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Farbe Durchscheinend gelb
Maximaler Druck 22 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.