Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT 3-Stop-Schlauch
Artikelnummer. 11790677
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.89 mm
1,3 mm
1.52 mm
2,29 mm
2.79 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11790677 1.52 mm 12 Stück
11735718 2,29 mm 12 Stück
11715778 0,25 mm 12 Stück
11785688 0.89 mm 12 Stück
11705778 1,3 mm 12 Stück
11735778 2.79 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11790677 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9571436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™PharMed BPT-Schläuche mit 3 Stoppern sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Farbcode Gelb/Blau
Innendurchmesser (metrisch) 1.52 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Zur Verwendung mit Für ISMATEC-Pumpsystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für praktisch alle Pumpenanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Farbe Durchscheinendes Gelb
Maximaler Druck 22 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C