Learn More
Masterflex™ 3-Stop-Schlauchsystem Tygon LMT-55
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
- Farbkodierte Stopps.
- Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Violett-Violett |
| Innendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser2,06 mm |
| Material | Tygon LMT-55 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 406,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Resistenzeigenschaften | Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt |
| Schlauchgröße | Innendurchmesser2,06 mm |
| Farbe | Durchsichtig |