Learn More
3-Sulfo-N-succinimidyl-4-(maleimidomethyl)-cyclohexan-1-carboxylat Natriumsalz, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15445275
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
92921-24-9
C16H17N2NaO9S
436.367
MFCD00054978
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
sulfo-smcc, sodium 1-4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarbonyl oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, sulfo-smcc sodium, 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-n-hydroxysuccinimide ester sodium salt, 3-sulfo-n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-trans-smcc, sulfo-smcc crosslinker, sulfo-n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-smcc sodium salt, bicl207
4618794
Natrium;1-[4-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Cyclohexancarbonyl]Oxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CC(C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
92921-24-9
C16H17N2NaO9S
436.367
MFCD00054978
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
sulfo-smcc, sodium 1-4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarbonyl oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, sulfo-smcc sodium, 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-n-hydroxysuccinimide ester sodium salt, 3-sulfo-n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-trans-smcc, sulfo-smcc crosslinker, sulfo-n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-smcc sodium salt, bicl207
4618794
Natrium;1-[4-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Cyclohexancarbonyl]Oxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CC(C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt is a cross-linking reagent incorporating an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). Second coupling specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Sulfo-N-succinimidyl4-(maleimidmethyl)cyclohexan-1-carboxylatnatriumsalz ist ein quervernetzendes Reagenz, das einen erweiterten Spacerarm mit Amin- und Sulfhydrylreaktivität enthält. Es ist normalerweise zunächst durch Amid-Bindungen, die bei pH 7.5 (6.5 bis 8.5) gepuffert sind, an Moleküle gekoppelt, die primäre Amine enthalten. Die zweite Kopplung durch Thioether-Verbindungen, die bei pH 6.8 (6.5 bis 7.0) gepuffert sind, ist speziell für Moleküle, die freies Sulfhydryl enthalten. Nützlich für die Herstellung von Enzym-Immunkonjugaten und Hapten-Trägermolekülkonjugaten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.5 mg/ml) und Dimethylformamid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.5mg/ml) and dimethyl formamide.
Formelmasse 436.37
Reinheit (%) ≥98%