Learn More
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol |
| CAS | 74338-98-0 |
| Summenformel | C7H16O3 |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | 1-(tert-Butoxy)glycerol, 1-tert-Butoxypropane-2,3-diol, 3-(tert-Butoxy)propane-1,2-diol, 3-(tert-Butyloxy)-1,2-propanediol, 3-tert-Butoxy-1,2-propanediol, Glycerol 1-Mono-tert-butyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OCC(O)CO |
| IUPAC-Name | 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]propan-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.2 |
| Formelmasse | 148.1099 |