Learn More
3-(tert.-Butyl)-1-Methyl-1H-Pyrazol-5-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 50 g |
IUPAC-Name | 3-tert-butyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
Formelmasse | 153.23 |
Reinheit (%) | 97% |