Learn More
3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol |
| CAS | 73842-99-6 |
| Summenformel | C9 H22 O2 Si |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO |
| IUPAC-Name | 3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxypropan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.36 |
| Formelmasse | 190.1389 |