Learn More
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011354
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
261621-12-9
C12H21BO3Si
252.19
MFCD03701505
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
3463029
{3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}boronic acid
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
261621-12-9
C12H21BO3Si
252.19
MFCD03701505
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
3463029
{3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}boronic acid
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 91°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2
Menge 5 g
Formelmasse 252.19
Reinheit (%) 96+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.