Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Thien-2-ylphenyl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | [3-(Thiophen-2-yl)phenyl]methanol |
Formelmasse | 190.27 |
Reinheit (%) | 97% |