Learn More
(3-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Thien-3-ylphenyl)methanol |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 190.27 |
Reinheit (%) | 95% |