Learn More
3-Thienylmethylamin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC13113DE
Weitere Details : CAS : 27757-86-4 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
27757-86-4 | |
113.178 | |
DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N | |
2776381 | |
C1=CSC=C1CN |
C5H7NS | |
MFCD01529872 | |
3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine | |
Thiophen-3-ylmethanamin |
Spezifikation
3-Thienylmethylamine | |
5g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD01529872 | |
DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N | |
Thiophen-3-ylmethanamin | |
2776381 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
27757-86-4 | |
100.0 | |
C5H7NS | |
3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine | |
C1=CSC=C1CN | |
113.178 | |
113.18 |