Learn More
3-Thiophenessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080930
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6964-21-2
C6H6O2S
142.172
MFCD00005473
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
23404
2-Thiophen-3-ylbenzoesäure
C1=CSC=C1CC(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6964-21-2
C6H6O2S
142.172
MFCD00005473
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
23404
2-Thiophen-3-ylbenzoesäure
C1=CSC=C1CC(=O)O
3-Thiopheneacetic acid was used in one-step, size control synthesis of gold nanoparticles. It was also used in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Thiophenessigsäure wurde bei der Synthese von Goldnanopartikeln in einem Schritt zur Größenkontrolle verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Gold-Nanopartikeln verwendet, die mit 3-Thiophenessigsäure (3-TAA) über Borhydrid-Reduktion gekappt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Thiopheneacetic acid
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 129°C (2.5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 113622
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%