Learn More
3-Thiophensulfonylchlorid, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623783
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10623783 1 g 1 Gramm
10394082 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13103DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 51175-71-4
Summenformel C4H3ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.64
MDL-Nummer MFCD02682011
InChI-Schlüssel YSPWSQNKRBSICH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, chloro-3-thienylsulfone, acmc-209ksa, 3-thienylsulfonyl chloride, 3-thiophenesulphonylchloride, 3-thienyl-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl thiophene, 3-thienyl sulfonyl chloride, 3-thiophene sulfonyl chloride
PubChem CID 2776378
IUPAC-Name thiophene-3-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiophenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 97%